Bromuro de calcio hidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
18820.06 18820.22 18820.36
18820.06EA 41.9 EUR
18820.06 18820.22 18820.36
Bromuro de calcio hidrato ≥95%
Bromuro de calcio hidrato
Purity: 95% CAS No.: 71626-99-8 Molecular Formula: CaBr2.xH2O Formula Weight: 199.90(anhy) Physical Form: Powder Appearance: White MDL No.: MFCD00149608
Formula: Br₂Ca·H₂O
MW: 217,9 g/mol
Densidad: 2,295 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149608
Núm. CAS: 71626-99-8
EINECS: 232-164-6