Bromuro de calcio hidrato ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44497.14
44497.22
44497.14EA
153
EUR
44497.14
44497.22
Bromuro de calcio hidrato ≥99.999% (metals basis)
Bromuro de calcio hidrato
Purity: 99.999%
CAS No.: 71626-99-8
Molecular Formula: CaBr2.xH2O
Formula Weight: 199.90(anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00149608
Formula:
Br₂Ca·H₂O MW: 217.9 g/mol Densidad: 2.295 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149608 Núm. CAS: 71626-99-8 EINECS: 232-164-6 |