Bromuro de magnesio hexahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
46120.22
46120.36
46120.A3
46120.22EA
57.6
EUR
46120.22
46120.36
46120.A3
Bromuro de magnesio hexahidrato ≥98%
Bromuro de magnesio hexahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 13446-53-2
Molecular Formula: Br2Mg.6H2O
Formula Weight: 292.22 (184.13anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.00
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: 172°
Solubility: Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
MDL No.: MFCD00149780
Formula:
Br₂Mg·6H₂O Pto. de fusión: 172 °C Densidad: 2,00 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149780 Núm. CAS: 13446-53-2 EINECS: 232-170-9 |