Bromuro de estroncio hexahidrato ≥95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
72105.22 72105.36
72105.22EA 52.9 EUR
72105.22 72105.36
Bromuro de estroncio hexahidrato ≥95%
Bromuro de estroncio hexahidrato
Purity: 95% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.386 Appearance: White Odour: Odourless Solubility: Soluble in water, alcohol Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formula: Br₂Sr·6H₂O
MW: 355,52 g/mol
Densidad: 2,386
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150361
Núm. CAS: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Índice Merck: 14,8837