Bromuro de estroncio hexahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B22553.22 B22553.36
B22553.22EA 63.3 EUR
B22553.22 B22553.36
Bromuro de estroncio hexahidrato ≥99%
Bromuro de estroncio hexahidrato
Purity: 99% CAS No.: 7789-53-9 Molecular Formula: Br2Sr.6H2O Formula Weight: 355.53 (247.44anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8837 MDL No.: MFCD00150361
Formula: Br₂Sr·6H₂O
Densidad: 2,386
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150361
Núm. CAS: 7789-53-9
EINECS: 233-969-5
Índice Merck: 14,8837