Bario cloruro dihidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Cloruro de bario dihidrato
0045.0100EA 33.88 EUR
0045.0100 0045.1000
Bario cloruro dihidrato 99.0-101.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Bario cloruro dihidrato
Formula: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Pto. Ebullición: 1560
Pto. de fusión: 960
Densidad: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149154
Núm. CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00971
Order Now
Resultados test especificaciones
Exceeds ACS Specifications
Assay 99.0 - 101.0 %
Calcium (Ca) max. 0.05 %
Iron (Fe) max. 2 ppm
Potassium (K) max. 0.0025 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Strontium (Sr) max. 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) max. 5 ppm
Insoluble Matter max. 0.005 %
Loss on Drying at 150°C 14.0 - 16.0 %
Oxidizing Substances (as NO3) max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.2 - 8.2