Calcio cloruro dihidrato 99-105% ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
0556-1KGEA 205 EUR
0556-1KG 0556-2.5KG 0556-500G
Calcio cloruro dihidrato 99-105% ACS
Calcio cloruro dihidrato
Formula: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Pto. Ebullición: 1600 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 176 °C
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Índice Merck: 13,01660
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium <0.005%
Assay 99 – 105%
Barium ≤0.005%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.01%
Iron ≤0.001%
Magnesium ≤0.005%
Oxidizers (as NO₃) ≤0.003%
pH (5%, Water) @25 °C 4.5 – 8.5
Potassium ≤0.01%
Sodium ≤0.02%
Strontium ≤0.1%
Sulphate ≤0.01%