Bario perclorato trihidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bario perclorato trihidrato
11656.30
11656.A1
11656.30EA
74.1
EUR
11656.30
11656.A1
Bario perclorato trihidrato, grado reactivo
Bario perclorato trihidrato
CAS No.: 10294-39-0
Molecular Formula: Ba(ClO4)2.3H2O
Formula Weight: 390.29 (336.24anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Refractive Index: 1.533
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, methanol. Slightly soluble in ethanol, ethyl acetate, acetone. Insoluble in ether
Merck Reference: 14,987
UN No.: 1447
MDL No.: MFCD00149148
Formula:
BaCl₂O₈·3H₂O MW: 390.28 g/mol Pto. de fusión: 70 Densidad: 2.74 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149148 Núm. CAS: 10294-39-0 EINECS: 236-710-4 UN: 1447 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,987 |