Perclorato de magnesio hexahidrato ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11635.30
11635.A1
11635.30EA
69.8
EUR
11635.30
11635.A1
Perclorato de magnesio hexahidrato ≥99% (metals basis)
Perclorato de magnesio hexahidrato
Purity: 99%
CAS No.: 13446-19-0
Molecular Formula: Mg(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 331.33 (223.23anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,5678
UN No.: 1475
MDL No.: MFCD00149778
Formula:
Cl₂MgO₈·6H₂O MW: 331.3 g/mol Pto. de fusión: 185…190 °C Densidad: 1.98 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149778 Núm. CAS: 13446-19-0 EINECS: 233-108-3 UN: 1475 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,5678 |