Perclorato de magnesio hidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Magnesio perclorato hidrato
MQ300
1.05874.0100 1.05874.0500
1.05874.0100EA 238 EUR
1.05874.0100 1.05874.0500
Perclorato de magnesio hidrato, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Perclorato de magnesio hidrato
Formula: Cl₂MgO₈·H₂O
MW: 241.22 g/mol
Pto. de fusión: 146
Densidad: 2.6 g/cm³ (25 °C) (anhidr.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
UN: 1475
ADR: 5.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer