Magnesium nitrate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
10799.14
10799.22
10799.36
10799.06
10799.14EA
111
EUR
10799.14
10799.22
10799.36
10799.06
Magnesium nitrate hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Magnesium nitrate hydrate
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
Purity: 99.999%
CAS No.: 10377-60-3
Molecular Formula: Mg(NO3)2.xH2O
Formula Weight: 148.32(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00011103
Formula:
Mg(NO₃)₂·xH₂O Pto. Ebullición: 330 °C (desc.) Pto. de fusión: 89 °C Densidad: 1,46 Pto. de inflamación: 93,3 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011103 Núm. CAS: 10377-60-3 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,5674 |