Magnesio nitrato hexahidrato ≥99.97% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
87609.06
87609.18
87609.30
87609.06EA
36.5
EUR
87609.06
87609.18
87609.30
Magnesio nitrato hexahidrato ≥99.97% (metals basis)
Nitrato de magnesio hexahidrato
Purity: 99.97%
CAS No.: 13446-18-9
Molecular Formula: Mg(NO3)2.6H2O
Formula Weight: 256.41 (148.32anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.46
Melting Point: 89°
Boiling Point: 330° dec.
Merck Reference: 14,5674
UN No.: 1474
MDL No.: MFCD00149779
Formula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O MW: 256.41 g/mol Pto. Ebullición: 330 °C (desc.) Pto. de fusión: 89 Densidad: 1.46 Pto. de inflamación: 93,3 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149779 Núm. CAS: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1 III Índice Merck: 14,5674 |