Magnesio nitrato hexahidrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05855.0050
1.05855.0500
1.05855.0050EA
226
EUR
1.05855.0050
1.05855.0500
Magnesio nitrato hexahidrato, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula:
Mg(NO₃)₂·6H₂O Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 89 °C Densidad: 1,63 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 93,3 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149779 Núm. CAS: 13446-18-9 EINECS: 233-826-7 UN: 1474 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,05697 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 420 g/l (20 °C) |
Melting Point | 89 °C (for the hexahydrate) |
Molar Mass | 256.41 g/mol |
Density | 1.46 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 7.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |