Magnesio nitrato hexahidrato 99% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
237175-1KG 237175-500G
237175-1KGEA 128 EUR
237175-1KG 237175-500G
Magnesio nitrato hexahidrato 99% ACS, Fluka™
Nitrato de magnesio hexahidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Pto. Ebullición: 330 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89 °C
Densidad: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 93,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149779
Núm. CAS: 13446-18-9
EINECS: 233-826-7
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,05697
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.2
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Barium (Ba) Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.005 %
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.005 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.003 %