Bario hidróxido octahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
14499.30
14499.A1
14499.30EA
46.1
EUR
14499.30
14499.A1
Bario hidróxido octahidrato 98+% ACS
Hidróxido de bario octahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 12230-71-6
Molecular Formula: BaH2O2.8H2O
Formula Weight: 315.48 (171.36anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.18
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 78°
Solubility: Soluble in water, methanol. Slightly soluble in ethanol. Practically insoluble in acetone
Merck Reference: 14,977
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149152
Used in manufacture of alkali, glass; in synthetic rubber vulcanization, alkalizing agent in water softening, boiler scale remedy, softening water
Formula:
Ba(OH)₂·8H₂O Pto. Ebullición: 780 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78 °C Densidad: 2,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149152 Núm. CAS: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Índice Merck: 14,977 |