Bario hidróxido octahidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12714.0C
A12714.0E
A12714.36
A12714.0CEA
387
EUR
A12714.0C
A12714.0E
A12714.36
Bario hidróxido octahidrato ≥97%
Hidróxido de bario octahidrato
Purity: 97%
CAS No.: 12230-71-6
Molecular Formula: H2BaO2.8H2O
Formula Weight: 315.48 (171.36anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 78°
UN No.: 3262
MDL No.: MFCD00149152
Formula:
Ba(OH)₂·8H₂O Pto. Ebullición: 780 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78 °C Densidad: 2,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149152 Núm. CAS: 12230-71-6 EINECS: 241-234-5 UN: 3262 ADR: 8,III Índice Merck: 14,977 |