Bario hidróxido octahidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01737.0500 1.01737.9050
1.01737.0500EA 111 EUR
1.01737.0500 1.01737.9050
Bario hidróxido octahidrato, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Hidróxido de bario octahidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315,47 g/mol
Pto. Ebullición: 780 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 78 °C
Densidad: 2,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149152
Núm. CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Índice Merck: 13,00980
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 72 g/l (20 °C)
Melting Point 78 °C
Molar Mass 315.48 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Density 2.18 g/cm3 (20 °C)
pH 12.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material