Bario hidróxido octahidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
21687.232EA 65.5 EUR
21687.232 21687.298
Bario hidróxido octahidrato ≥98%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Hidróxido de bario octahidrato
Formula: Ba(OH)₂·8H₂O
MW: 315.47 g/mol
Pto. Ebullición: 780
Pto. de fusión: 78
Densidad: 2.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149152
Núm. CAS: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,00980
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza (en llenado) Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in diluted HCl Max. 50 ppm
Not precipitated by dil. H2SO4 (as SO4) Max. 0.2 %
CO3 (como BaCO3) (en llenado) Max. 2 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
S (Sulphur) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Sr (Strontium) Max. 1.5 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test