Hidróxido de estroncio octahidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
270230010 270230050
ACRO270230010EA 89.6 EUR
ACRO270230010 ACRO270230050
Hidróxido de estroncio octahidrato 98%, puro
Hidróxido de estroncio octahidrato
Formula: H₂O₂Sr·8H₂O
MW: 265,76 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 1,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150395
Núm. CAS: 1311-10-0
EINECS: 242-367-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with HCl ≥97.5 %