Sulfato de berilio tetrahidrato ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Berilio sulfato tetrahidrato
16104.14
16104.22
16104.14EA
85.6
EUR
16104.14
16104.22
Sulfato de berilio tetrahidrato ≥99.99% (metals basis)
Sulfato de berilio tetrahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 7787-56-6
Molecular Formula: BeSO4.4H2O
Formula Weight: 177.14 (105.07anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.1713
Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,1175
UN No.: 1566
MDL No.: MFCD00149156
Formula:
BeO₄S·4H₂O Pto. Ebullición: 580 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 110 °C Densidad: 1,1713 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149156 Núm. CAS: 7787-56-6 EINECS: 236-842-2 UN: 1566 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,1175 |