Calcio sulfato hemihidrato 97+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
385351000 385355000 385350025
ACRO385351000EA 28.1 EUR
ACRO385351000 ACRO385355000 ACRO385350025
Calcio sulfato hemihidrato 97+%, puro
Calcio sulfato hemihidrato
Formula: CaSO₄·0.5H₂O
Pto. de fusión: ? 1400 °C
Densidad: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149624
Núm. CAS: 10034-76-1
EINECS: 231-900-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.0 % (On dry substance)
Identification Confirmed
Loss on ignition 4.5 % to 8.0 % (500°C, 2 h)