Calcio sulfato dihidrato 98+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
225270250 225275000 225270025
ACRO225270250EA 25.9 EUR
ACRO225270250 ACRO225275000 ACRO225270025
Calcio sulfato dihidrato 98+% para análisis
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute HCl)