Calcio sulfato dihidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
315255000 315250025
ACRO315255000EA 71.4 EUR
ACRO315255000 ACRO315250025
Calcio sulfato dihidrato 98+% ACS
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Carbonate (CO3) Passes test
Nitrate (NO3) (limit about 0.003%) passes test
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤500 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute HCl)