Calcio sulfato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
33301.A1
33301.A7
33301.A1EA
88.5
EUR
33301.A1
33301.A7
Calcio sulfato dihidrato ≥99%
Calcio sulfato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 10101-41-4
Molecular Formula: CaSO4.2H2O
Formula Weight: 172.17 (136.14anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.32
Melting Point: 128° -1.5H2O
Boiling Point: 163° -2H2O
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00149625
Formula:
CaSO₄·2H₂O Pto. Ebullición: 163 °C (-2H₂O) Pto. de fusión: 128 °C (-1,5H₂O) Densidad: 2,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149625 Núm. CAS: 10101-41-4 EINECS: 231-900-3 Índice Merck: 14,1706 |