Calcio sulfato dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, precipitado, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.02160.9050 1.02160.1000
1.02160.9050EA 0 EUR
1.02160.9050 1.02160.1000
Calcio sulfato dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, E516, precipitado, SAFC®
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711