Calcio sulfato dihidrato, EMSURE® para análisis, precipitado, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sulfato de calcio dihidrato, Yeso de París
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02161.0500 1.02161.9025
1.02161.0500EA 69.7 EUR
1.02161.0500 1.02161.9025
Calcio sulfato dihidrato, EMSURE® para análisis, precipitado, Supelco®
Calcio sulfato dihidrato
Formula: CaSO₄·2H₂O
MW: 172,17 g/mol
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149625
Núm. CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 2 g/l (20 °C)
Molar Mass 172.17 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)