Magnesio sulfato heptahidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio heptahidrato
124900010 124900025 124900100
ACRO124900010EA 86.7 EUR
ACRO124900010 ACRO124900025 ACRO124900100
Magnesio sulfato heptahidrato 99+%, extra puro
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Pto. de fusión: 770 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 13,05715
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying 48.0 % to 52.0 % (450°C)
pH 5.0 to 9.2 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm