Magnesio sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sulfato de magnesio heptahidrato
213115000 213110025 213110250
ACRO213115000EA 53.8 EUR
ACRO213115000 ACRO213110025 ACRO213110250
Magnesio sulfato heptahidrato 99.5% para análisis
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 770 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 13,05715
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥99.4 %
pH 5 to 8 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Strontium (Sr) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)