Magnesio sulfato hidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Sulfato de magnesio hidrato
10801.09
10801.18
10801.09EA
81.3
EUR
10801.09
10801.18
Magnesio sulfato hidrato ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Magnesio sulfato hidrato
Purity: 99.997%
CAS No.: 22189-08-8
Molecular Formula: MgSO4.xH2O
Formula Weight: 120.37(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.68
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,5691
MDL No.: MFCD00149787
Formula:
MgSO₄·nH₂O MW: 120,37 g/mol (anhy) Densidad: 1,68 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011110 Núm. CAS: 22189-08-8 EINECS: 231-298-2 Índice Merck: 14,5691 |