Magnesio sulfato heptahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A14491.0B A14491.0I
A14491.0BEA 36 EUR
A14491.0B A14491.0I
Magnesio sulfato heptahidrato ≥99%
Magnesio sulfato heptahidrato
Purity: 99+% CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgSO4.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 1124 °C
Densidad: 1,68
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 14,5691