Magnesio sulfato heptahidrato ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sulfato de magnesio heptahidrato
0662-1KGEA 156 EUR
0662-1KG 0662-2.5KG 0662-500G
Magnesio sulfato heptahidrato ACS
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Pto. de fusión: 1124
Densidad: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Índice Merck: 13,05715
Order Now
Resultados test especificaciones
Ammonium <0.002%
Calcium ≤0.02%
Chloride ≤0.0005%
Heavy metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.002%
pH (5%, water) @25 °C 5 – 8.2
Potassium ≤0.005%
Purity 98 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%