Magnesio sulfato heptahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05886.0500
1.05886.1000
1.05886.5000
1.05886.9050
1.05886.0500EA
90.7
EUR
1.05886.0500
1.05886.1000
1.05886.5000
1.05886.9050
Magnesio sulfato heptahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula:
MgSO₄·7H₂O Pto. de fusión: 1124 °C Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149785 Núm. CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Índice Merck: 13,05715 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 710 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 246.48 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.68 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.0 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |