Magnesio sulfato heptahidrato ≥98%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
25163.364EA 134 EUR
25163.364 25163.290 25163.460
Magnesio sulfato heptahidrato ≥98%, purificado
Magnesio sulfato heptahidrato
Formula: MgSO₄·7H₂O
Pto. de fusión: 1124 °C
Densidad: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00149785
Núm. CAS: 10034-99-8
Índice Merck: 13,05715
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Insoluble matter Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm