Aluminio cloruro hexahidrato, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aluminio cloruro hexahidrato
12297.36
12297.A3
12297.36EA
62.3
EUR
12297.36
12297.A3
Aluminio cloruro hexahidrato, grado reactivo
Aluminio cloruro hexahidrato
Pharmaceuticals, pigments, in cosmetics and deOdourants, dyeing fabrics, refining crude oils, parchment paper manufacturing
Formula:
AlCl₃·6H₂O MW: 241.43 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2.398 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149134 Núm. CAS: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8 III Índice Merck: 14,337 |