Aluminio cloruro hexahidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14437.0B
A14437.0I
A14437.30
A14437.0BEA
55
EUR
A14437.0B
A14437.0I
A14437.30
Aluminio cloruro hexahidrato 99%
Aluminio cloruro hexahidrato
Formula:
AlCl₃·6H₂O Densidad: 2,398 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149134 Núm. CAS: 7784-13-6 EINECS: 231-208-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,337 |