Aluminio cloruro hexahidrato 99%, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
Atención
Sinónimos: Aluminio cloruro hexahidrato
237078-100G 237078-500G
237078-100GEA 36.1 EUR
237078-100G 237078-500G
Aluminio cloruro hexahidrato 99%, grado reactivo
Aluminio cloruro hexahidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Pto. de fusión: ∼100 °C
Densidad: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149134
Núm. CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure 1 mmHg ( 100 °C)
Assay 98.5 - 101.5 %