Fluoruro de aluminio trihidrato 97%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
216825000 216820025
ACRO216825000EA 71.4 EUR
ACRO216825000 ACRO216820025
Fluoruro de aluminio trihidrato 97%, extra puro
Fluoruro de aluminio trihidrato
Formula: AlF₃·3H₂O
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149141
Núm. CAS: 15098-87-0
EINECS: 232-051-1
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,00351
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Assay ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm