Fluoruro de aluminio trihidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Aluminio fluoruro trihidrato
11496.22
11496.36
11496.A3
11496.22EA
40.5
EUR
11496.22
11496.36
11496.A3
Fluoruro de aluminio trihidrato ≥97%
Fluoruro de aluminio trihidrato
Purity: 97%
CAS No.: 15098-87-0
Molecular Formula: AlF3.3H2O
Formula Weight: 138.02 (83.98anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.17
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 250° -3H2O
Merck Reference: 14,339
MDL No.: MFCD00003426
Formula:
AlF₃·3H₂O Pto. de fusión: 250 °C (-3H₂O) Densidad: 2,17 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149141 Núm. CAS: 15098-87-0 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,339 |