Aluminio nitrato nonahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic® bajo en mercurio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate
43145.22 43145.14 43145.36
43145.22EA 423 EUR
43145.22 43145.14 43145.36
Aluminio nitrato nonahidrato ≥99.999% (metals basis), Puratronic® bajo en mercurio
Aluminio nitrato nonahidrato
Purity: 99.999% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Pto. de fusión: 73.5 °C
Densidad: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 14,352