Caolin blanco, puro
Proveedor: Thermo Scientific
211740010 211740025 211740100
ACRO211740010EA 49.7 EUR
ACRO211740010 ACRO211740025 ACRO211740100
Caolin blanco, puro
Caolin blanco
Formula: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Pto. de fusión: 1750 °C
Densidad: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062311
Núm. CAS: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
IR: exempt
Índice Merck: 13,05300
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige Powder
Loss on drying ≤1.5 %
Particle size 1.0 to 1.8 µm (D50)
Loss on ignition 10.8 % to 11.8 %