Cloruro de tetraetilamonio hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetraetilamonio cloruro hidrato
150900250 150901000 150905000
ACRO150900250EA 38.5 EUR
ACRO150900250 ACRO150901000 ACRO150905000
Cloruro de tetraetilamonio hidrato 99%
Cloruro de tetraetilamonio hidrato
Formula: C₈H₂₀ClN·xH₂O
MW: 165.71 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD00149992
Núm. CAS: 56-34-8
EINECS: 200-267-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 %
Impurity ≤0.5 % Triethylamine hydrochloride