Cloruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetraetilamonio cloruro hidrato
A15215.14
A15215.22
A15215.36
A15215.14EA
32.1
EUR
A15215.14
A15215.22
A15215.36
Cloruro de tetraetilamonio hidrato 98%
Cloruro de tetraetilamonio hidrato
Tetraethylammonium chloride monohydrate is used as pharmaceutical intermediate.
Purity: 98%
CAS No.: 68696-18-4
Molecular Formula: (CH3CH2)4NCl.H2O
Formula Weight: 183.72 (165.71anhy)
Melting Point: ca 110°
Beilstein Reference: 3563247
Merck Reference: 14,9200
MDL No.: MFCD00149992
Precaución: Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Formula:
C₈H₂₀ClN·xH₂O MW: 165.71 g/mol (anhy) Pto. de fusión: ∼ 110 °C Densidad: 1.0801 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149992 Núm. CAS: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Índice Merck: 14,9200 |