Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
207520250 207521000 207525000
ACRO207520250EA 61.8 EUR
ACRO207520250 ACRO207521000 ACRO207525000
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato 97%
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato
Formula: C₄H₁₃NO·5H₂O
Pto. de fusión: 62…71 °C
Densidad: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149566
Núm. CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Hygroscopic powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 73 °C
Titration with HCl ≥96.0 %