Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
420530250 420531000 420530050 420535000
ACRO420530250EA 75 EUR
ACRO420530250 ACRO420531000 ACRO420530050 ACRO420535000
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato 98%
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato
Formula: C₄H₁₃NO·5H₂O
MW: 181,23 g/mol
Pto. de fusión: 62…71 °C
Densidad: 1,829 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149566
Núm. CAS: 10424-65-4
EINECS: 200-882-9
UN: 3423
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Titration with HCl 97.5 to 103 %
Carbonate (CO3) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤5 ppm
Impurity ≤0.1 % Halides (as Cl)