Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09658.14
L09658.22
L09658.14EA
58.2
EUR
L09658.14
L09658.22
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato ≥98%
Tetrametilamonio hidróxido pentahidrato
Purity: 98%
CAS No.: 10424-65-4
Molecular Formula: C4H13NO.5H2O
Formula Weight: 181.23 (91.15anhy)
Melting Point: 66-67°
Beilstein Reference: 3714235
Merck Reference: 14,9224
UN No.: 3423
MDL No.: MFCD00149566
Formula:
C₄H₁₃NO·5H₂O Pto. de fusión: 66…67 °C Densidad: 1,829 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149566 Núm. CAS: 10424-65-4 EINECS: 200-882-9 UN: 3423 ADR: 8,II Índice Merck: 14,9224 |