Amonio heptamolibdato tetrahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
205851000 205855000 205850025
ACRO205851000EA 52.8 EUR
ACRO205851000 ACRO205855000 ACRO205850025
Amonio heptamolibdato tetrahidrato 99+% para análisis
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 2,49 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Índice Merck: 13,00536
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm