Molibdato(VI) de amonio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Molybdic acid ammonium salt, Molybdic acid, ammonium salt, Ammonium molybdate, di-Ammonium molybdate
43206.22
43206.14
43206.22EA
1230
EUR
43206.22
43206.14
Molibdato(VI) de amonio ≥99.99% (metals basis)
Molibdato(VI) de amonio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13106-76-8
Molecular Formula: H8MoN2O4
Formula Weight: 196.02
Physical Form: Powder/Lump
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011596
Formula:
H₈MoN₂O₄ MW: 196,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011596 Núm. CAS: 13106-76-8 EINECS: 236-031-3 |