Amonio heptamolibdato tetrahidrato, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01180.0250 1.01180.1000
1.01180.0250EA 220 EUR
1.01180.0250 1.01180.1000
Amonio heptamolibdato tetrahidrato, Supelco®
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Índice Merck: 13,00536
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 400 g/l (20 °C)
Melting Point 90 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 1235.86 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.498 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)