Amonio heptamolibdato tetrahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Atención
|
Sinónimos:
Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01182.0250
1.01182.1000
1.01182.5000
1.01182.0250EA
176.4
EUR
1.01182.0250
1.01182.1000
1.01182.5000
Amonio heptamolibdato tetrahidrato ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O MW: 1235.86 g/mol Densidad: 2.498 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167059 Núm. CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Índice Merck: 13,00536 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 90 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 1235.86 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Density | 2.498 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C) |