Amonio heptamolibdato tetrahidrato

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Heptamolibdato de hexaamonio tetrahidrato

PRLSMC306123.5000EA 0 EUR
PRLSMC306123.5000
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Amonio heptamolibdato tetrahidrato
Formula: (NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MW: 1235,86 g/mol
Densidad: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167059
Núm. CAS: 12054-85-2
EINECS: 234-722-4
Índice Merck: 13,00536

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR